Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth PPCO Economy Bottles with Closure
GREENER_CHOICE
Perform light-duty, general purpose applications where heavier bottles are not required with these wide-mouth PPCO economy bottles with closure.
66.60€ - 112.00€
Specifica
Colore Naturale, traslucido
Descrizione Bottiglia a imboccatura larga
Materiale Copolimero di polipropilene (PPCO)
Sterilità Non sterile
Colore chiusura Naturale, traslucido
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Prezzo Quantità e disponibilità  
11399614
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
2187-0001
30 ml 28 mm
73.00€
pezzi 72
Nur noch null auf Lager
In stock
Zum Warenkorb hinzufügen
11309624
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
2187-0002
60 ml 28 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11319624
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Thermo Scientific™
2187-0004
125 ml 38 mm
85.50€
pezzi 72
Nur noch null auf Lager
In stock
Zum Warenkorb hinzufügen
11329624
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
2187-0008
250 ml 43 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11339624
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
2187-0016
500 ml 53 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11349624
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Thermo Scientific™
2187-0032
1 l 63 mm
101.00€
pezzi 24
Nur noch null auf Lager
In stock
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Perform light-duty, general purpose applications where heavier bottles are not required with Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth PPCO Economy Bottles with Closure. These bottles are lightweight versions of the original Nalgene lab-quality bottle. Made from high-quality, laboratory-grade plastic materials for reliably low leachables and extractables.
Features:
  • Economical and recyclable
  • Translucent for easy viewing of liquid levels
  • Linerless caps for leakproof† performance without a liner that can wrinkle, cause leaks and contaminate your solutions
  • Autoclavable
  • Leakproof† when used with Nalgene closures
  • Manufactured from non-toxic materials
Includes:
Polypropylene screw closures
Recycling Information:
Nalgene reusable polypropylene(PP) and polypropylene copolymer (PPCO) bottles are designed to last many years under typical laboratory conditions. Yet, as with all durable products, they need to be retired and replaced eventually.  These bottles and their packaging are recyclable in many communities. Please recycle the corrugate cartons and LDPE bags in which your Nalgene bottles products are packaged. And at end of product life, please wash and recycle your Nalgene PP and PPCO bottles if services are available in your community.
Spezifikation
Spezifikation
Naturale, traslucido
Copolimero di polipropilene (PPCO)
Naturale, traslucido
Larga
Wide Mouth Economy Bottle
Polipropilene (PP)
No
Bottiglia a imboccatura larga
Non sterile
Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI.
Autoclavable
Rotondo
Senza rivestimento interno
Chiusura a vite
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt