Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth Opaque Amber HDPE Packaging Bottles with Closure: Bulk Pack
Protect contents from UV light with these opaque amber HDPE bottles.
203.01€ - 1027.17€
Specifica
Colore | Opaque Amber |
---|---|
Descrizione | Wide-Mouth Packaging Bottles |
Materiale | HDPE |
Colore chiusura | Opaque Amber |
Certificazione/Conformità | Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Classs VI. Product meets the requirements for light-resistant containers per USP latest edition. |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10212723
![]() |
Thermo Scientific™
312185-0001 |
30 mL | 28-415 mm |
888.80€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10354723
![]() |
Thermo Scientific™
312185-0002 |
60 mL | 28-415 mm |
1027.17€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 27-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10364723
![]() |
Thermo Scientific™
312185-0004 |
125 mL | 38-415 mm |
578.73€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 02-01-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10475893
![]() |
Thermo Scientific™
312185-0008 |
250 mL | 43-415 mm |
431.27€
pezzi 250 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10707463
![]() |
Thermo Scientific™
312185-0016 |
500 mL | 53-415 mm |
308.05€
pezzi 125 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10334103
![]() |
Thermo Scientific™
312185-0032 |
1000 mL | 63-415 mm |
203.01€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
Protect contents from UV light with Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth Opaque Amber HDPE Packaging Bottles with Closure. These high-density polyethylene bottles meet the requirements of light-resistant containers per USP latest edition and are bulk-packed for easy handling.
Features:- Opaque amber polypropylene closure
- Wide mouth allows easy filling and dispensing of liquids and powders
- Leakproof† when used with Nalgene closures
Ordering Information:
Bottles and closures are packed in separate polybags within the same carton.
Specifica
Opaque Amber | |
HDPE | |
Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Classs VI. Product meets the requirements for light-resistant containers per USP latest edition. | |
Wide | |
Polypropylene |
Wide-Mouth Packaging Bottles | |
Opaque Amber | |
Yes | |
Round | |
Screw (Bulk Packed, Unassembled) |
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for two minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.