Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth HDPE IP2 Bottles with Closure: Bulk Pack
GREENER_CHOICE
Store and ship liquid reagents with these leakproof, wide-mouth bottles with closure that meet ICAO and IATA requirements.
591.00€ - 1440.00€
Specifica
Colore Bianco
Descrizione Bottiglie a imboccatura larga IP2
Da utilizzare con (applicazione) Storage and Shipment of Liquid Reagents
Materiale HDPE
Certificazione/Conformità Prodotto in conformità ai requisiti di qualità ISO 13485:2003. Bottiglie e chiusure soddisfano i requisiti di 21CFR177.1520 per l'uso con alimenti e bevande, USP Classe VI. I test di valutazione delle bottiglie sono condotti a 15 psi (103 kPa) in conformità a 49 CFR 173.27 (c)(2), istruzioni tecniche dell'ICAO
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Prezzo Quantità e disponibilità  
10190563
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
312199-0004
125 ml 38-415 mm
1440.00€
pezzi 500
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 21-08-2025
Aggiungi al carrello
10212533
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
312199-0008
250 mL 43-415 mm
1090.00€
pezzi 250
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10484933
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
312199-0016
500 mL 53-415 mm
754.00€
pezzi 125
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 06-08-2025
Aggiungi al carrello
10521085
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
312199-0032
1000 mL 63-415 mm
591.00€
pezzi 50
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Store and ship liquid reagents with Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth HDPE IP2 Bottles with Closure. Leakproof† when used with Nalgene closures and constructed of durable high-density polyethylene, these safe, economical bottles are recommended for those designing, assembling and certifying their own combination packaging.
Features:
  • HDPE bottles with PP closures
  • Wide-mouth
  • Complies with IATA and ICAO regulations
  • Leakproof† when used with Nalgene closures
Ordering Information:
Bottles and closures are bulk packed in separate polybags within the same carton
A sample product certificate providing Cytotoxicity, USP Class VI, FDA Compliance—21 CFR and other regulatory compliance information is available or can be requested from our Certificates of Compliance Database
Specifica
Specifica
Bianco
Storage and Shipment of Liquid Reagents
Prodotto in conformità ai requisiti di qualità ISO 13485:2003. Bottiglie e chiusure soddisfano i requisiti di 21CFR177.1520 per l'uso con alimenti e bevande, USP Classe VI. I test di valutazione delle bottiglie sono condotti a 15 psi (103 kPa) in conformità a 49 CFR 173.27 (c)(2), istruzioni tecniche dell'ICAO
Larga
IP2 Bottle
Bottiglie a imboccatura larga IP2
HDPE
Rotondo
Polipropilene (PP)
Documenti
Product Certifications
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.