Learn More
Thermo Scientific™ Flaconi Economy Nalgene™ in HDPE a imboccatura larga con chiusura
I flaconi Economy in HDPE a imboccatura ampia Thermo Scientific™ Nalgene™ con chiusura sono ideali per applicazioni generiche in laboratorio.
55.95€ - 101.00€
Specifica
Colore | Naturale, traslucido |
---|---|
Descrizione | Bottiglia Economy traslucida a imboccatura larga |
Materiale | HDPE |
Sterilità | Non sterile |
Colore chiusura | Naturale, traslucido |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10214071
![]() |
Thermo Scientific™
2189-0001 |
30 ml | 28 mm |
55.95€
pezzi 72 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10654212
![]() |
Thermo Scientific™
2189-0002 |
60 ml | 28 mm |
61.15€
pezzi 72 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10102881
![]() |
Thermo Scientific™
2189-0004 |
125 ml | 38 mm |
67.65€
pezzi 72 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10664212
![]() |
Thermo Scientific™
2189-0008 |
250 ml | 43 mm |
91.20€
pezzi 72 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10244351
![]() |
Thermo Scientific™
2189-0016 |
500 ml | 53 mm |
101.00€
pezzi 48 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10505021
![]() |
Thermo Scientific™
2189-0032 |
1 l | 63 mm |
77.50€
pezzi 24 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
I flaconi Economy in HDPE a imboccatura ampia Thermo Scientific™ Nalgene™ con chiusura sono ideali per applicazioni generiche in laboratorio. Sono una versione a tenuta ermetica, leggera e più flessibile rispetto ai flaconi di qualità da laboratorio Nalgene.
- Economici e riciclabili
- Questi flaconi a imboccatura ampia agevolano il riempimento con solidi o liquidi
- I tappi non rivestiti internamente garantiscono una tenuta ermetica senza rivestimenti che potrebbero piegarsi, causare perdite e contaminare le soluzioni
- A tenuta ermetica†
Comprende:
Tappi a vite in polipropilene
Specifica
Naturale, traslucido | |
HDPE | |
Naturale, traslucido | |
Sì | |
Larga | |
Yes | |
Senza rivestimento interno | |
Tappo a vite |
Bottiglia Economy traslucida a imboccatura larga | |
Non sterile | |
Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI. | |
Non autoclavabile | |
Rotondo | |
Flacone Economy a imboccatura larga | |
Polipropilene | |
No |
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni all'acquirente a utilizzare i prodotti a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccolo di 100 mm, dopo che sono stati riempiti con acqua, capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm dopo che sono stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.