Learn More
Thermo Scientific™ Spruzzetta Nalgene™ Unitary™ in LDPE
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10494461
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 ml
250 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
Dimensione chiusura:
24 mm
38 mm
43 mm
Erogazione del contenuto senza rovesciarlo o agitarlo grazie ai flaconi per liquido di filtraggio Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™ in LDPE, progettati con imboccatura larga per un riempimento più rapido e più facile.
Erogazione del contenuto senza rovesciarlo o agitarlo grazie ai flaconi per liquido di filtraggio Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™ in LDPE, progettati con imboccatura larga per un riempimento più rapido e più facile. Flacone e tubuli sono fusi in un unico blocco per garantire una tenuta uniforme durante l'uso† e un flusso uniforme senza spruzzi. Il puntale si può tagliare in modo da aumentare la portata.
Caratteristiche:
  • Il flacone e il tubo sono stampati in un unico pezzo per offrire una tenuta uniforme
  • Tip delivers a unform ultrafine stream without sputtering, but can also be cut back to increase flow
  • A tenuta ermetica†
Include:
chiusura a vite in polipropilene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 32 ml, 1000 once
Capacità (sistema metrico) 1000 ml
Capacità (sistema imperiale) 32 once
Colore Translucent
Descrizione Bottiglia/tubolazione in LDPE
Materiale LDPE
N. per custodia 12
N. per confezione 2
Closure Included
Graduated No
Bocca Larga
Forma Cilindrico
Altezza (sistema metrico) 209.6 mm
Product Type Wash Bottle
Altezza (sistema imperiale) 8.25 in.
Materiale chiusura Polipropilene
Dimensione chiusura 43 mm
Diametro (sistema metrico) 96.5 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Erogazione attraverso la chiusura No
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccolo di 100 mm, dopo che sono stati riempiti con acqua, capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm dopo che sono stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.