Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Torque Wrench Fittings for HDPE Closures
Choose these torque wrench fittings designed for specific HDPE closures to achieve accurate torque readings when applying closures onto bottles.
90.80€ - 371.00€
Specifica
Product Type Fittings
Materiale Epoxy
Visualizza altre specifiche
Prodotti 10
Codice del prodotto Marca Dimensione chiusura Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensione chiusura Prezzo Quantità e disponibilità  
11369754
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
2195-1021
20 to 415 for serum vial Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10189792
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
2195-1020
20 to 415 for serum vial Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10180703
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
2195-1024
24 to 415 modified Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10190703
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
2195-1028
28 to 415 modified Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11359754
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
2195-1038
38 to 415 modified Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10571845
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
2195-1043
43 to 415 modified Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10405323
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
2195-1053
53 to 415 modified Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10100903
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
2195-1153
53B Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10232673
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
2195-1183
83B Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10242673
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
2195-1438
38 to 430 modified Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Choose Thermo Scientific™ Nalgene™ Torque Wrench Fittings for HDPE Closures to achieve accurate torque readings when applying closures onto bottles. Proper torquing of Nalgene closures is critical to leakproof† sealing.
  • Epoxy
  • Specifically designed for Nalgene HDPE closures
Compatible with:
Thermo Scientific Nalgene Torque Wrenches (2195-6169 and -6177)
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.
Specifica
Specifica
Fittings
Epoxy