Learn More
Thermo Scientific™ Flaconi Nalgene™ in HDPE quadrati a imboccatura larga con tappo
Flaconi quadrati in HDPE Thermo Scientific™ Nalgene™ a imboccatura larga, facili da riempire. L'eccellente resistenza chimica rende questi flaconi adatti a un'ampia varietà di usi.
17.70€ - 171.00€
Specifica
Colore | Naturale, traslucido |
---|---|
Descrizione | Bottiglia quadrata a imboccatura larga |
Materiale | HDPE |
Sterilità | Non sterile |
Colore chiusura | Naturale, traslucido |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10145660
![]() |
Thermo Scientific™
2114-0002 |
60 ml | 28 mm |
17.70€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10379630
![]() |
Thermo Scientific™
2114-0006 |
175 ml | 38 mm |
33.05€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10524051
![]() |
Thermo Scientific™
2114-0008 |
250 ml | 43 mm |
171.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 08-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10400011
![]() |
Thermo Scientific™
2114-0016 |
500 ml | 53 mm |
63.90€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10248280
![]() |
Thermo Scientific™
2114-0032 |
1 l | 63 mm |
37.55€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
Flaconi quadrati in HDPE Thermo Scientific™ Nalgene™ a imboccatura larga, facili da riempire. L'HDPE presenta un'eccellente resistenza chimica alla maggior parte di acidi, basi e alcoli, rendendo questi flaconi idonei per un'ampia varietà di impieghi. Ideale per lo stoccaggio in congelatore a -100 °C (-148 °F).
- Imboccatura larga per facilitare il riempimento
- Il design del flacone consente di ridurre l'ingombro nel congelatore
- L'HDPE si caratterizza per un'eccellente resistenza chimica alla maggior parte di acidi, basi e alcoli, e rende questi flaconi idonei a una vasta gamma di impieghi
- I tappi senza liner garantiscono una perfetta protezione a tenuta grazie all'assenza di un liner che potrebbe ripiegarsi, provocare perdite e la contaminazione dei reagenti
- A tenuta†
Garanzia: 90 giorni. Per informazioni sui termini di garanzia, contattare l'assistenza tecnica all'indirizzo technicalsupport@thermofisher.com
Specifica
Naturale, traslucido | |
HDPE | |
Naturale, traslucido | |
Sì | |
Larga | |
Yes | |
Senza rivestimento interno | |
Chiusura a vite |
Bottiglia quadrata a imboccatura larga | |
Non sterile | |
USP Class VI; FDA - 21 CFR | |
No | |
Pozzetti quadrati | |
Square Wide Mouth Bottle | |
Polipropilene (PP) | |
No |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccolo di 100 mm, dopo che sono stati riempiti con acqua, capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm dopo che sono stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.