Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Spigots for Storage Tanks
Ensure safe and efficient liquid dispensing with Thermo Scientific™ Nalgene™ Spigots for Storage Tanks, for use with Naglene™ tanks up to 100 gal. with factory installed threaded boss.
305.00€ - 595.00€
Specifica
Tipo | Spigot |
---|---|
Capacità (sistema imperiale) | 100 gal. |
Capacità (sistema metrico) | 378 L |
N. per confezione | 1 |
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12867830
|
Thermo Scientific™
6420-0500 |
LDPE | 12.7mm NPT male thread |
305.00€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12877830
|
Thermo Scientific™
6420-0750 |
LDPE | 19mm NPT male screw thread |
314.00€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15981651
|
Thermo Scientific™
6421-0010 |
Polypropylene | 1.12 in. x 12 female screw thread |
595.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 24-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
Ensure safe and efficient liquid dispensing from tanks by using Thermo Scientific™ Nalgene™ Spigots for Storage Tanks. Spigots are for use with Naglene™ tanks up to 100 gal. with factory installed threaded boss.
Includes
- PTFE O-rings (6421-0010 includes two O-rings)
Warranty:
90 days
Note:
Make sure container and spigot have compatible chemical resistance before installing.
Specifica
Spigot | |
100 gal. | |
378 L | |
1 |
Disclaimer to internal research use restriction:
Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.