Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rectangular HDPE Bottles with Closure
Trasporto, campionamento o conservazione di materiali liquidi e secchi con questi flaconi salvaspazio caratterizzati da un'eccellente resistenza chimica alla maggior parte di acidi, basi e alcoli.
24.10€ - 69.95€
Specifica
Colore | Naturale, traslucido |
---|---|
Descrizione | Bottiglia rettangolare a imboccatura larga |
Materiale | HDPE |
Sterilità | Non sterile |
Colore chiusura | Naturale, traslucido |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10068160
![]() |
Thermo Scientific™
2007-0004 |
125 ml | 28 mm |
24.10€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10568491
![]() |
Thermo Scientific™
20070008 |
250 ml | 38 mm |
35.20€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 28-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10747181
![]() |
Thermo Scientific™
2007-0016 |
500 ml | 48 mm |
55.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10757181
![]() |
Thermo Scientific™
2007-0032 |
1 l | 53 mm |
62.40€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 28-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10373401
![]() |
Thermo Scientific™
2007-0064 |
2 l | 63 mm |
69.95€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
Trasporto, campionamento o conservazione di materiali liquidi e secchi con questi flaconi salvaspazio caratterizzati da un'eccellente resistenza chimica alla maggior parte di acidi, basi e alcoli. I flaconi in HDPE rettangolari con tappo Thermo Scientific™ Nalgene™ occupano meno spazio rispetto ai tradizionali flaconi tondi. I flaconi in HDPE sono caratterizzati da pareti robuste con lati dritti e da un'imboccatura larga che ne facilita il riempimento.
- L'eccellente resistenza chimica alla maggior parte di acidi, basi e alcoli fa di questi contenitori una soluzione ideale per la protezione dei campioni
- La forma rettangolare facilita l'inserimento nel congelatore per la conservazione fino a -100 °C (-148 °F)
- Le coperture senza liner garantiscono una perfetta protezione a tenuta ermetica grazie all'assenza di un liner che potrebbe ripiegarsi, provocare perdite e la contaminazione dei reagenti
- A tenuta ermetica†
Comprende:
Tappi a vite in polipropilene
Garanzia: 90 giorni. Per informazioni sui termini di garanzia, contattare l'assistenza tecnica all'indirizzo technicalsupport@thermofisher.com.
Specifica
Naturale, traslucido | |
HDPE | |
Naturale, traslucido | |
Sì | |
Larga | |
Yes | |
Senza rivestimento interno | |
Chiusura a vite |
Bottiglia rettangolare a imboccatura larga | |
Non sterile | |
USP Class VI; FDA - 21 CFR | |
No | |
Rectangular | |
Wide Mouth Bottle | |
Polipropilene (PP) | |
No |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccolo di 100 mm, dopo che sono stati riempiti con acqua, capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm dopo che sono stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.