Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PVDF True Union Clamps
Repeatedly and reliably seal carboys with Thermo Scientific™ Nalgene™ PVDF True Union Clamps with silicone gaskets and end caps.
79.95€ - 170.00€
Specifica
Quantità | 1/Pk., 1/Cs. |
---|---|
Tipo | Tri Clover |
Materiale | PVDF |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Nalgene™ Sanitary Carboys, Nalgene™ Autoclavable Carboys with Spigot |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (sistema imperiale) impugnatura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (sistema imperiale) impugnatura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10506171
|
Thermo Scientific™
2670-0150 |
1.5 in. |
79.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10172251
|
Thermo Scientific™
2670-0300 |
3 in. |
170.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Repeatedly and reliably seal carboys with Thermo Scientific™ Nalgene™ PVDF True Union Clamps with silicone gaskets and end caps. Molded of PVDF fluoride, these threaded clamps are a fully autoclavable clamp system.
- Available in three sizes and with Mini and Tri-Clover clamp types
- Threaded and autoclavable
- Recommended for use with Nalgene™ Sanitary Carboys (Cat. Nos. 2261, 2630 and 2640) and Nalgene™ End Caps (Cat. Nos. 2688 and 2689)
- Recommended for use with Nalgene™ Autoclavable Carboys with Spigot (Cat. No. 2319)
Warranty:
90 days
Specifica
1/Pk., 1/Cs. | |
Tri Clover | |
PVDF | |
Nalgene™ Sanitary Carboys, Nalgene™ Autoclavable Carboys with Spigot |
Disclaimer to internal research use restriction:
Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.