Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Powder Funnels
GREENER_CHOICE
Transfer powders with these powder funnels. Parallel stem minimizes bridging of powder and external ribbing prevents air locks. A shatter-proof alternative to glass.
31.20€ - 58.60€
Specifica
Materiale Polypropylene
Autoclavabile Autoclavable
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) parte superiore Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) parte superiore Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10545211
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4252-0065
65 mm 68 ml
50.30€
pezzi 12
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
10376371
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4252-0080
79 mm 115 ml
58.60€
pezzi 12
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10586931
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4252-0100
104 mm 243 ml
39.70€
pezzi 6
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
10306281
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
4252-0150
147 mm 716 ml
31.20€
pezzi 4
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Transfer powders with Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Powder Funnels. Parallel stem minimizes bridging of powder and external ribbing prevents air locks. This shatter-proof alternative to glass is chemical resistant to a wide range of lab chemicals and reagents and can make a valuble contribution to lab safety programs.
  • Polypropylene is break-resistant and chemically compatible with a wide variety of lab reagents
  • Suitable for general lab use, it is a durable replacement for glass funnels
  • External ribs prevent airlocks
  • Autoclavable
Recycling Information:
Nalgene reusable labware products are designed to last many years under typical laboratory conditions. Yet, as with all durable products, they need to be retired and replaced eventually. Thermo Fisher Scientific encourages recycling Nalgene polypropylene (PP) and polypropylene copolymer (PPCO) labware at end of product life in communities where polypropylene can be recycled. Please also recycle the corrugate cartons and any plastic bags (LDPE) included in your product packaging.