Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Griffin Low-Form Plastic Beakers
I becher di Griffin bassi in polipropilene Nalgene™ Thermo Scientific™ offrono precisione ed efficienza di travaso grazie al caratteristico design con un solo beccuccio.
Marca: Thermo Scientific™ 1201-0250
24.89 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24083" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
I becher di Griffin bassi in polipropilene Thermo Scientific™ Nalgene™ offrono precisione ed efficienza di travaso grazie al caratteristico design con un solo beccuccio e graduazioni serigrafate di facile lettura.
Features:- Ribs for easy stacking
- Silk-screened with graduations, size code, resin code, catalog number, max. temperature and “No Flame” symbol for easy identification and safe use
- Autoclavable/Graduated
- Meets ISO/DIN 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Accuracy
Specifica
Natural translucent | |
250 ml | |
25 to 250 mL | |
6/Pk.; 36/Cs. | |
Autoclavable | |
Sì | |
25mL to 250mL in 25mL increments | |
Yes |
Beaker Griffin Low-Form PP 250 mL | |
PTFE (polipropilene) | |
25 mL | |
Becher | |
Reusable | |
Soddisfa gli standard internazionali ISO/DIN 7056 sull'accuratezza degli articoli in plastica da lab | |
Griffin, Low Form |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Nota: non utilizzare su piastre riscaldanti