Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Carboy with 3 in. Sanitary Neck Codice prodotto.: 10411222
In stock
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Carboy with 3 in. Sanitary Neck
Codice prodotto. p-9078016
10 l, Pezzo
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 l
20 l
50 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10411222
Marca: Thermo Scientific™ 26300010
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
For Use With: Perform aseptic fluid transfer or sampling in biopharmaceutical applications; Autoclavable; Color: White
Perform aseptic fluid transfer or sampling in biopharmaceutical applications with Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Sanitary Carboys with 3 in. Sanitary Neck Design. The carboy's welded sanitary neck is easy to clean with no screw threads.
  • Versatile with 3 in. sanitary tri-clover flange
  • Sanitary design offers fewer surfaces for contamination
  • Autoclavable
  • Leakproof†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 2.6 gal.
Capacità (sistema metrico) 10 l
Dimensione chiusura 3 in.
Colore White
Descrizione Carboys with 3 in. Sanitary Neck Design
Diametro (sistema metrico) esterno 250 mm
Da utilizzare con (applicazione) Sampling, Storage, Transportation ​
Altezza (sistema metrico) con chiusura 353 mm
Include Handles
Materiale Polipropilene
N. per custodia 1 Ea.
Product Type Carboy with Sanitary Neck
Sterilità Non-sterile
Schematics & Diagrams
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Codice prodotto
Numero di lotto7452257010 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data30/06/2025 Codice prodotto2630-0010
Numero di lotto7437858010 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data06/02/2025 Codice prodotto2630-0010
Numero di lotto7437857010 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data06/02/2025 Codice prodotto2630-0010
Numero di lotto7436694010 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data06/02/2025 Codice prodotto2630-0010
Numero di lotto7436368010 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data06/02/2025 Codice prodotto2630-0010
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Carboy with 3 in. Sanitary Neck >