Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polyetherimide Replacement Vacuum Jars
Perform demanding applications with these chemically resistant replacement vacuum jars, which weigh less than glass and have a warm amber cast.
299.00€ - 574.00€
Specifica
Tipo di chiusura | Brim Cap |
---|---|
Colore | Transparent Amber |
Materiale | Polyetherimide |
Tipo | Replacement Vacuum Jar |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Nalgene™ Vacuum Chambers |
Allerta:
Do not autoclave vacuum jars when used for vacuum service. Do not use with unsaturated halogenated hydrocarbons.
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10000591
![]() |
Thermo Scientific™
DS5320-0910 |
254 mm |
299.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10719041
![]() |
Thermo Scientific™
DS5320-1212 |
305 mm |
574.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Perform demanding applications with chemically resistant Thermo Scientific™ Nalgene™ Replacement Vacuum Jars. These jars weigh less than glass and have a warm amber cast.
Features:- Identical to jars included with Part Nos. 5305-0910 and 5305-1212
- Easier to handle than glass and won't break, chip or shatter
- Transparent
Ordering Information:
Jar only; plate and gaskets must be ordered separately
Replacement jar for Part No. 5305-0609 is PC Multipurpose Jar Part No. DS5300-0507 (Do not autoclave)
Please recycle the corrugate cartons in which your Nalgene products are packaged.
.
Specifica
Brim Cap | |
Polyetherimide | |
Nalgene™ Vacuum Chambers |
Transparent Amber | |
Replacement Vacuum Jar |