Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Serum Vials with Continuous Thread: Sterile, Shrink-Wrapped Modules
GREENER_CHOICE
Protect against leakage, breakage and contamination with these PETG serum vials. Lighter in weight than glass, they are made for use with lined continuous-thread closures (available separately).
440.36€ - 855.47€
Specifica
Descrizione Serum Vials
Diametro (sistema metrico) interno 11 mm
Colore Clear
Materiale PETG
Sterilità Sterile
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10455123
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
342032-0005
5 mL
855.47€
pezzi 1656
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-10-2025
Aggiungi al carrello
10740005
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
342032-0010
10 mL
714.07€
pezzi 1260
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10600334
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
342032-0020
20 mL
440.36€
pezzi 612
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Protect against leakage, breakage, and contamination with Thermo Scientific™ Nalgene PETG Serum Vials. These serum vials are lighter in weight than glass, and are made for use with lined continuous-thread closures (available separately).
  • PETG
  • Non-cytotoxic
  • Non-pyrogenic
  • Packaged in trayless shrink-wrap modules
  • USP VI-compliant
  • Sterile to 10-6 SAL
  • Leakproof† with Nalgene lined continuous thread closures (Cat. No. 342158)
Ordering Information:
Serum Vials are packed in trayless shrink-wrapped modules. Order closures separately (Cat. No. 342158).
Specifica
Specifica
Serum Vials
Clear
Sterile
Lined Continuous-thread Closure (Sold Separately)
Serum Vial
Lined Continuous-Thread Closure
11 mm
PETG
Nalgene
ISO 13485:2016
20-415