Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth PPCO Packaging Bottles with Closure: Bulk Pack
Store, ship and package liquids with these robust, narrow-mouth bottles that are constructed for packaging use and include polypropylene closures.
199.98€ - 983.74€
Specifica
Colore | Translucent |
---|---|
Descrizione | Narrow-Mouth Packaging Bottles |
Materiale | PPCO |
Colore chiusura | Naturale, traslucido |
Certificazione/Conformità | Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI. |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10690714
![]() |
Thermo Scientific™
312087-0001 |
30 ml | 20-415 mm |
834.26€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 05-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10344723
![]() |
Thermo Scientific™
312087-0002 |
60 ml | 20-415 mm |
983.74€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 05-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10110903
![]() |
Thermo Scientific™
312087-0004 |
125 ml | 24-415 mm |
617.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10324103
![]() |
Thermo Scientific™
312087-0008 |
250 ml | 24-415 mm |
431.27€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 05-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10592995
![]() |
Thermo Scientific™
312087-0016 |
500 ml | 28-415 mm |
303.00€
pezzi 125 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10593185
![]() |
Thermo Scientific™
312087-0032 |
1000 ml | 38-430 mm |
199.98€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
Store, ship and package liquids with Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth PPCO Packaging Bottles with Closure. Featuring excellent clarity, as well as impact and chemical resistance, these polypropylene copolymer bottles have a robust construction for packaging use and feature polypropylene closures.
Features:- Natural, translucent polypropylene copolymer
- Polypropylene screw closures
- Autoclavable
- Leakproof† when used with Nalgene closures
Ordering Information:
Bottles and closures are packed in separate polybags within the same carton.
Specifica
Translucent | |
PPCO | |
Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI. | |
Autoclavable | |
Rotondo | |
Polypropylene |
Narrow-Mouth Packaging Bottles | |
Naturale, traslucido | |
Yes | |
Stretta | |
Packer Bottle | |
Screw (Bulk Packed, Unassembled) |
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.