Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth PPCO Bottles with Closure: Autoclavable
GREENER_CHOICE
Flaconi in PPCO Thermo scientific™ Nalgene™ a imboccatura stretta per applicazioni di laboratorio che richiedono un'eccellente resistenza chimica e di sterilizzazione in autoclave con e senza contenuto.
Marca:  Thermo Scientific™ 2006-0004
12.90 EUR valido fino al 2025-06-21
Usa il codice promo "24112" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10190291
  • 19.35€ / pezzi 12
Get 3 for 2
Usa il codice promozionale 24112 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Allerta:
I contenitori in LDPE Nalgene, HDPE, PP e PMP possono essere utilizzati per la conservazione a lungo termine. Tuttavia, è sconsigliata l'esposizione diretta ai raggi UV.
Allerta:
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24112” to get your promotional price
Descrizione
Descrizione
Flaconi in PPCO Thermo scientific™ Nalgene™ a imboccatura stretta per applicazioni di laboratorio che richiedono un'eccellente resistenza chimica e la sterilizzazione in autoclave con e senza contenuto. Questi flaconi in copolimero di polipropilene sono semitrasparenti e permettono la visualizzazione del contenuto.
  • Linerless caps provide the ultimate in leakproof† protection without the use of a liner that can wrinkle, cause leaks, or contaminate your reagents
  • Autoclavable
Note:
Completely disengage threads or remove cap before autoclaving.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
4 once, 125 ml
4 oz.
Bottiglia a imboccatura sterilizzabile in autoclave
Copolimero di polipropilene (PPCO)
12
Natural
Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI.
Autoclavable
No
Round
Narrow Mouth Bottle
3.97 in.
Polipropilene (PP)
50 mm
No
125 ml
Naturale, traslucido
18 mm
72
Non sterile
24 mm
Yes
Reusable
Narrow
101 mm
1.98 in.
Senza rivestimento interno
24 mm
Screw Cap
Certificati
Promozioni
Promozioni
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm che dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.