Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth HDPE IP2 Bottles
Use these shipping bottles when designing, assembling and certifying combination packaging. They resist splitting and puncturing from shipping shocks.
20.40€ - 190.00€
Specifica
Colore | Translucent |
---|---|
Descrizione | Narrow-Mouth Passport IP2 Bottles |
Include | Polypropylene (PP) screw caps |
Materiale | HDPE |
Certificazione/Conformità | Meets IATA Dangerous Goods Regulations Section 5.0.2.9. |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11379694
![]() |
Thermo Scientific™
2099-0001 |
30 ml | 20-415 mm |
190.00€
pezzi 72 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10010671
![]() |
Thermo Scientific™
2099-0002 |
60 ml | 20-415 mm |
20.40€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10316041
![]() |
Thermo Scientific™
2099-0004 |
125 ml | 24-415 mm |
26.60€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10778851
![]() |
Thermo Scientific™
2099-0008 |
250 ml | 24-415 mm |
35.20€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10224401
![]() |
Thermo Scientific™
2099-0016 |
500 ml | 28-415 mm |
49.30€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12730117
![]() |
Thermo Scientific™
2099-0032 |
1000 ml | 38-430 mm |
178.00€
pezzi 24 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10214211
![]() |
Thermo Scientific™
2099-0010 |
4000 ml | 38-430 mm |
32.55€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
Utilize Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth HDPE IP2 Bottles as inner containers for designing, assembling and certifying combination packaging. These high density polyethylene bottles are safe, economical and designed to resist splitting and puncturing from shipping shocks.
- Heavy-duty walls resist splitting and puncturing
- Leakproof† when used with Nalgene closures
Includes:
Polypropylene screw caps
Specifica
Translucent | |
Polypropylene (PP) screw caps | |
Meets IATA Dangerous Goods Regulations Section 5.0.2.9. | |
Stretta | |
IP2 Bottle | |
Screw Cap |
Narrow-Mouth Passport IP2 Bottles | |
HDPE | |
Sì | |
Rotondo | |
Polypropylene |
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.