Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth Bottles Made of Teflon™ FEP with Closure
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
2000 ml
Dimensione chiusura:
20 mm
24 mm
28 mm
38 mm
38-430 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
Descrizione
I flaconi con imboccatura stretta Thermo Scientific™ Nalgene™ in Teflon™ FEP con chiusura consentono di effettuare analisi di metalli in tracce, operazioni con alte o basse temperature e applicazioni con solventi organici o pulizie rigorose.
- Autoclavable and transparent
- Chemical and corrosion resistant
- Withstand -105°C to +150°C (-157°F to +302°F)
- Leakproof†, ETFE screw caps included
- Completely disengage threads or remove cap before autoclaving
Warranty: 90 days
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 250 ml |
Capacità (sistema imperiale) | 8 once |
Colore | Naturale, traslucido |
Descrizione | Bottiglia a imboccatura stretta |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 17 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Storage, Transportation |
Materiale | Teflon FEP |
N. per custodia | 4/Cs. |
N. per confezione | 1 Ea. |
Sterilità | Non sterile |
Vedi altri risultati |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.