Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth Bottles Made of Teflon™ FEP with Closure
Codice prodotto. 10672561
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
2000 ml
Dimensione chiusura:
20 mm
24 mm
28 mm
38 mm
38-430 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
Idonei per analisi di metalli in tracce, operazioni ad alte e basse temperature, nonché per applicazioni con solventi organici o di pulizia rigorosa.
I flaconi con imboccatura stretta Thermo Scientific™ Nalgene™ in Teflon™ FEP con chiusura consentono di effettuare analisi di metalli in tracce, operazioni con alte o basse temperature e applicazioni con solventi organici o pulizie rigorose.
  • Autoclavable and transparent
  • Chemical and corrosion resistant
  • Withstand -105°C to +150°C (-157°F to +302°F)
  • Leakproof†, ETFE screw caps included
  • Completely disengage threads or remove cap before autoclaving
Warranty: 90 days
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Capacità (sistema imperiale) 16 oz.
Colore Naturale, traslucido
Descrizione Bottiglia a imboccatura stretta
Diametro (sistema metrico) interno collo 20 mm
Da utilizzare con (applicazione) Storage, Transportation ​
Materiale Teflon FEP
N. per custodia 4/Cs.
N. per confezione 1 Ea.
Sterilità Non sterile
Temperature Range (Metric) -100°C to 260°C
Colore chiusura Natural
Finitura collo 28 mm
Certificazione/Conformità CCD 077, SW-CDC-001501, EN-8-1007-22-0912
Closure Included Yes
Autoclavabile Autoclavable
Bocca Narrow
Forma Round
Altezza (sistema metrico) 166 mm
Product Type Narrow Mouth Bottle
Altezza (sistema imperiale) 6.53 in.
Materiale chiusura ETFE
Dimensione chiusura 28 mm
Diametro (sistema metrico) 73 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Erogazione attraverso la chiusura No
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.