Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Microcentrifuge Tube Storage Boxes
Scatole per la conservazione delle provette per microcentrifuga Nalgene™ Thermo Scientific™, per conservare in sicurezza i campioni.
86.90€ - 110.00€
Specifica
Product Type | Microcentrifuge Tube Storage Box |
---|---|
Colore | White |
Materiale | Polyurethane Foam, Polycarbonate |
Forma | Square |
N. per custodia | 24 |
Codice del prodotto | Marca | Matrice | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Matrice | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10132541
![]() |
Thermo Scientific™
5055-5002 |
8 x 8 | Provette da 0.2 ml |
92.75€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10189900
![]() |
Thermo Scientific™
5055-5005 |
9 x 9 | Provette da 0.5 ml |
86.90€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10149950
![]() |
Thermo Scientific™
5055-5015 |
8 x 8 | Provette da 1.5 ml |
110.00€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
Scatole per conservazione delle provette per microcentrifuga Nalgene™ Thermo Scientific™, per conservare in sicurezza i campioni. L'inserto in schiuma di poliuretano ad alta temperatura mantiene saldamente 64 o 81 provette per microcentrifuga da 0.5 o 1.5 ml.
- Fondo realizzato in policarbonato bianco
- Il coperchio in policarbonato trasparente è dotato di una griglia stampata per inventario
- Conservazione da -135° a +121°C (-211° a +250°F)
- Il coperchio consente l'uso dei pennarelli per l'identificazione della scatola e delle provette ed è codificato per orientare la parte anteriore e posteriore della scatola
- L x P x A: 5.25 x 5.25 x 2 in. (13 x 13 x 5 cm)
Nota:
non utilizzare in fase liquida di azoto liquido.
Garanzia:
90 giorni
Specifica
Microcentrifuge Tube Storage Box | |
Polyurethane Foam, Polycarbonate | |
24 |
White | |
Square | |
4 |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna:
Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.