Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Safety Bottle Carriers
Safely and easily hold 2.5L and 4L chemical bottles, with or without finger loops, using these LDPE safety bottle carriers.
109.00€ - 128.00€
Specifica
Product Type | Bottle Carrier |
---|---|
Colore | White |
Materiale | LDPE |
Forma | Square |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10196750
![]() |
Thermo Scientific™
6501-2500 |
2500 mL |
109.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10491921
![]() |
Thermo Scientific™
6501-4000 |
4000 mL |
128.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Safely and easily hold 2.5L and 4L chemical bottles, with or without finger loops, using Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Safety Bottle Carriers. These carriers hold and protect standard acid and chemical bottles and permit pouring without removing the bottles. A clear polycarbonate cap protects bottle closure and allows identification of color-coded closure on acid bottles. Cap twists for removal from cover, so there is no need to remove bottle from carrier to pour.
- Epoxy-coated handle locks in place while carrying contents
- Carrier cushions glass bottles from breakage
Please recycle the corrugate cartons and any LDPE bags your Nalgene products are delivered in.
Specifica
Bottle Carrier | |
White | |
LDPE | |
Square |