Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Economy Wash Bottles
Prevent separation when squeezing these LDPE economy wash bottles, which feature a tight-fitting draw tube and closure.
28.20€ - 173.00€
Specifica
Colore | Translucent |
---|---|
Include | Stelo e tubo di prelievo |
Materiale | LDPE |
Closure Included | Sì |
Graduated | No |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10709121
![]() |
Thermo Scientific™
2401-0125 |
125 ml | 24 mm |
31.00€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10624301
![]() |
Thermo Scientific™
2401-0250 |
250 ml | 24 mm |
28.20€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11973857
![]() |
Thermo Scientific™
2401-0500 |
500 ml | 28 mm |
173.00€
pezzi 24 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10048300
![]() |
Thermo Scientific™
2401-1000 |
1000 ml | 38-430 mm |
29.15€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
Grazie al tubo di prelievo e alla chiusura a tenuta, i flaconi per liquido di lavaggio Economy in LDPE Nalgene™ Thermo Scientific™ non si aprono durante lo schiacciamento. Questi flaconi in polietilene a bassa densità sono progettati per l'erogazione dall'estremità superiore attraverso una chiusura e uno stelo fusi in unico pezzo† per ottenere un flusso uniforme e a tenuta ermetica. Tagliare il puntale per aumentare la portata.
Caratteristiche:- Chiusura a vite in polipropilene con provetta per il prelievo in PPCO
- Il puntale si può tagliare in modo da aumentare la portata
- L'innesto preciso del tubo di estrazione e della chiusura impedisce la separazione quando si comprime il flacone
Specifica
Translucent | |
LDPE | |
No | |
Cilindrico | |
Polipropilene | |
Yes |
Stelo e tubo di prelievo | |
Sì | |
Stretta | |
Economy Wash Bottle | |
A vite |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccolo di 100 mm, dopo che sono stati riempiti con acqua, capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm dopo che sono stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.