Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Large HDPE Funnels
Choose a safer alternative to glass with this shatterproof funnel, featuring external and internal ribbing for air release.
23.95€ - 54.10€
Specifica
Materiale | HDPE |
---|---|
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Quantità | 1/Pk.; 6/Cs. |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) parte superiore | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) parte superiore | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10788681
![]() |
Thermo Scientific™
4262-0080 |
201 mm | 1.9 l |
23.95€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10122591
![]() |
Thermo Scientific™
4262-0110 |
258 mm | 4.06 l |
54.10€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
Replace glass and metal lab funnels with Thermo Scientific™ Nalgene™ Large HDPE Funnel, featuring external and internal ribbing for air release. These funnels are chemically resistant to a wide variety of lab chemicals and reagents and are both shatterproof and dentproof making them a valuble asset to lab safety programs.
- High-density polyethylene is shatterproof and dentproof, making it a reliable long-term tool for the lab
Recycling Information:
Nalgene reusable labware products are designed to last many years under typical laboratory conditions. Yet, as with all durable products, they need to be retired and replaced eventually. Thermo Fisher Scientific encourages recycling High Density Polyethylene (HDPE) labware at end of product life. Please also recycle the corrugate cartons and any plastic bags (LDPE) included in your product packaging.
Specifica
HDPE | |
Not Autoclavable | |
1/Pk.; 6/Cs. |