Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Large Cylindrical HDPE Containers with Covers
Store and transport dry and solid materials, specimens and general lab supplies in these stackable containers which feature positive-lock lids that form a tight seal.
61.61€ - 564.00€
Specifica
Materiale | HDPE |
---|---|
Certificazione/Conformità | NSF approved for food and beverage storage. |
Graduazioni | Molded |
Include | Lid |
N. per confezione | 1 Ea. |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12726737
![]() |
Thermo Scientific™
7142-0015 |
15 L | 30.5 cm | 24 cm |
564.00€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10070631
![]() |
Thermo Scientific™
7142-0015 |
15 L | 30.5 cm | 24 cm | N/A | ||||
10204311
![]() |
Thermo Scientific™
7142-0020 |
20 L | 30.5 cm | 38 cm |
121.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Store and transport dry and solid materials, specimens and general lab supplies using Thermo Scientific™ Nalgene™ Large Cylindrical HDPE Containers with Covers. Containers are stackable and have positive-lock lids that seal tight for storing both dry and solid materials.
Features:
- High-density, polyethylene containers provide excellent chemical and temperature resistance
- Easy-grip, molded-in handles are comfortable and durable for lifting and moving
- Positive-lock lid provides a tight seal for transport or storage
- National Sanitation Foundation (NSF) approved for food and beverage storage
Recycling information:
Please recycle the corrugate cartons and any LDPE bags your Nalgene products are delivered in.
Specifica
HDPE | |
Molded | |
1 Ea. |
NSF approved for food and beverage storage. | |
Lid |