Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty PPCO Vacuum Bottles with Closure: Lab Pack
Bottiglie per vuoto PPCO per impieghi gravosi Nalgene™ Thermo Scientific™, per mantenere il vuoto completo per un massimo di 24 ore. Ideali per applicazioni gravose nei laboratori di biotecnologia.
Marca: Thermo Scientific™ 2126-5000
118.67 EUR valido fino al 2025-06-21
Usa il codice promo "24112" per avere il tuo prezzo promozionale.
Allerta:
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24112” to get your promotional price
Descrizione
Bottiglie per vuoto PPCO per impieghi gravosi Nalgene™ Thermo Scientific™, per mantenere il vuoto completo per un massimo di 24 ore. Ideali per applicazioni gravose nei laboratori di biotecnologia, queste bottiglie a pareti spesse sono in grado di sopportare applicazioni con vuoto a temperatura ambiente. Da utilizzare come flacone aspiratore o come contenitore sterilizzabile in autoclave per le attività di sviluppo nelle applicazioni di coltura cellulare.
Features:- Polypropylene copolymer
- Large size
- Wide mouth
- Chemical resistant
- Rugged 53B and 83B caps with TPE gaskets
Includes: Polypropylene closures with gasket
Compatible with: Use with fill/vent closure system (2162 sold separately)
Specifica
160 once, 5 l | |
160 oz. | |
Bottiglie da vuoto per impieghi gravosi | |
Copolimero di polipropilene (PPCO) | |
1 | |
Bianco | |
Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI. | |
Autoclavable | |
Rotondo | |
Heavy-duty Bottle | |
TPE | |
83B | |
Screw Closure (Assembled) |
5 l | |
Incolore | |
64 mm | |
4 | |
Non sterile | |
83B | |
Sì | |
Larga | |
414 mm | |
8.89 in. | |
Polipropilene (PP) con guarnizioni in TPE | |
156 mm | |
No |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per due minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni superiori a 100 mm che, dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti, non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.