Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Pans
Soak labware or form ice baths using these HDPE pans, which are tapered for nesting and chemically resistant to most acids, bases and alcohols.
48.20€ - 78.70€
Specifica
Descrizione | Rugged, durable pans tapered for nesting |
---|---|
Materiale | HDPE |
Tipo | Pan |
N. per confezione | 1 |
N. per custodia | 6 |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10411191
![]() |
Thermo Scientific™
7120-0010 |
10 L |
48.20€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10607911
![]() |
Thermo Scientific™
7120-0020 |
20 L |
78.70€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Soak labware or form ice baths using Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Pans. These pans are tapered for nesting and are chemically resistant to most acids, bases and alcohols.
- Senza coperchio
- Robuste e durature, rastremate per facilità di impilamento
- Impugnature stampate e bordi stondati per agevolarne trasporto e manipolazione
- Resistenti alla maggior parte di acidi, basi e alcoli per una varietà di impieghi in laboratorio
Garanzia:
90 giorni. Per informazioni sui termini di garanzia, contattare l'assistenza tecnica all'indirizzo technicalsupport@thermofisher.com.
Specifica
Rugged, durable pans tapered for nesting | |
Pan | |
6 | |
Not Autoclavable |
HDPE | |
1 | |
Forma rettangolare |
Note:
These pans are NOT autoclavable.