Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin Low-Form PFA Plastic Beakers
Handle temperatures from -270° to +250°C using these sturdy and tough low-form PFA beakers, ideal for continual lab usage.
44.45€ - 254.00€
Specifica
Materiale | PFA |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Monouso | Reusable |
Scale | Not Graduated |
Stile | Griffin, Low Form |
Allerta:
Not for use on hot plates.
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10567321
![]() |
Thermo Scientific™
1510-0050 |
50 mL |
44.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10788671
![]() |
Thermo Scientific™
1510-0100 |
100 ml |
51.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10446091
![]() |
Thermo Scientific™
1510-0250 |
250 mL |
121.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10035831
![]() |
Thermo Scientific™
1510-0600 |
600 mL |
172.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10770412
![]() |
Thermo Scientific™
1510-1000 |
1000 mL |
254.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Handle temperatures from -270° to +250°C using sturdy and tough Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin Low-Form PFA Beakers. Molded from chemically resistant perfluoroalkoxy resin and featuring a heavy-wall design, these beakers are ideal for continual lab usage.
- No-drip, single-spout design for precision pouring control
- Highly resistant to most chemicals, including the strongest sulfuric, nitric, chromic and phosphoric acids — will not contaminate contents with leachables
- Autoclavable/PFA
- Not for use on hotplates
Specifica
PFA | |
Reusable | |
Griffin, Low Form |
Autoclavable | |
Not Graduated |