Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Carboy Replacement Screw Closures and Gaskets
Per garantire un sistema a tenuta ermetica si possono utilizzare chiusure a vite e guarnizioni di ricambio Thermo Scientific™ Nalgene™.
Marca: Thermo Scientific™ 712151-0053
91.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Garanzia di tenuta ermetica con le chiusure a vite e le guarnizioni sostitutive su misura per le damigiane Thermo Scientific™ Nalgene™.
- Made to fit Nalgene Carboys
Specifica
White | |
HDPE | |
12 | |
Rotondo | |
Nalgene Large Carboys and Bottles | |
53B |
Replacement Closure | |
12 | |
Sì | |
Screw Closure and Gasket | |
HDPE |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
7455263010 | Certificato di conformità | 28/05/2025 | 712151-0053 |
7450423010 | Certificato di conformità | 18/02/2025 | 712151-0053 |
7430188010 | Certificato di conformità | 20/01/2025 | 712151-0053 |
7388401010 | Certificato di conformità | 29/01/2022 | 712151-0053 |
7377505010 | Certificato di conformità | 04/09/2021 | 712151-0053 |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm, dopo essere stati riempiti con acqua e, capovolti, aver resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.