Learn More
Rogo Sampaic™ Nageotte Counting Cells
For determining the number of particles per volume unit of a liquid. Rogo Sampaic™ Nageotte Counting Cells have a simple or double grid with a depth of 0.5mm.
206.64€ - 213.31€
Specifica
Product Type Cellula di Nageotte
Quantità 1 ciascuno
Tipo di campione Spinale, urinario
Profondità (sistema metrico) 0.5 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca GridType Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca GridType Prezzo Quantità e disponibilità  
11770835
Vedere i documenti
Rogo Sampaic™
ZMB054
N/A N/A N/A
11755485
Vedere i documenti
Rogo Sampaic™
ZMB025
N/A N/A N/A
Descrizione
Descrizione
  • For spinal and urinary counts
  • Provides for accurate manual measurements
Specifica
Specifica
Cellula di Nageotte
1 ciascuno
Spinale, urinario
0.5 mm