Learn More
Risciacquo NaCl 0.9%
Click to view available options
Quantità:
500 ml
1000 mL
Dimensione della confezione:
10 bottiglie
6 bottiglie
Descrizione
- Sterile
- Nonpyrogenic
- Isotonic
- Electrolyte solution
- Contains no bacteriostatic or antimicrobial agents
- No natural rubber latex, DEHP or PVC
Specifica
Specifica
Quantità | 500 ml |