Learn More
Porcelaines Avignon™ Cestello rettangolare in porcellana Nacelle
Add the Porcelaines Avignon™ Nacelle Rectangular Porcelain Basket to your porcelain laboratory glassware for effective and efficient heating and cooling of mixtures.
86.05€ - 118.00€
Specifica
Materiale Porcellana
Temperatura max (sistema metrico) 1200 °C
Altezza (sistema metrico) 12 mm
Product Type Contenitori rettangolari di porcellana
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11718493
Vedere i documenti
Porcelaines Avignon™
11803
16 ml Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11728493
Vedere i documenti
Porcelaines Avignon™
11804
25 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Maximum temperature: 1200°C
  • Rectangular shape
  • Porcelain
  • Basket style
Specifica
Specifica
Porcellana
1200 °C
12 mm
Contenitori rettangolari di porcellana