Learn More
Macherey-Nagel™ Tappi a vite blu in polipropilene N9
Seal vials with screw caps with a secure septum to receive needles. The Macherey-NagelTM N9 pollypropylene blue screw caps come with a choice of septa.
17.50€ - 32.00€
Specifica
Colore Blu
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Dimensione chiusura N9
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Setto Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Setto Prezzo Quantità e disponibilità  
10411708
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
702732
Gomma/TEF rosso incolore
17.50€
pezzi 100
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10282660
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
702287.1
Silicone bianco/PTFE rosso
25.60€
pezzi 100
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10327563
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
702288.1
Silicone bianco/PTFE blu, fustellato
32.00€
pezzi 100
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Screw closures N 9
  • Large range of screw closures with different septum materials and cap colors
  • Bonded screw caps (septa firmly connected with the cap; cannot be removed) – advantage: thick (blunt) HPLC needles cannot push the septum into the vial
  • Polymagnetic screw closure 702166 for CTC GC PAL
Specifica
Specifica
Blu
1 mm
N9