Learn More
N-(alpha,alpha,alpha-Trifluoro-p-tolyl)piperazine, 98%
Codice prodotto. p-2691830 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
1 g, Bottiglia in vetro, 1g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 30459-17-7 | C11H13F3N3 | 230.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 30459-17-7
Formula molecolare C11H13F3N3
Molecular Weight (g/mol) 230.23
Numero MDL MFCD00040765
InChI Key IBQMAPSJLHRQPE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-4-trifluoromethylphenyl piperazine, 1-4-trifluoromethyl phenyl piperazine, piperazine, 1-4-trifluoromethyl phenyl, 1-4-trifluoromethylphenyl-piperazine, 1-4-trifluoromethyl-phenyl-piperazine, n-4-trifluoromethylphenyl piperazine, 4-trifluoromethyl phenyl piperazine, zlchem 639, acmc-209hfy
PubChem CID 121718
IUPAC Name 1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine
SMILES C1CN(CCN1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico N-(α, α, α-Trifluoro-p-tolyl)piperazine
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 89.0°C to 92.0°C
Colore Colorless to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 230.23
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-(a,a,a-Trifluoro-p-tolyl)piperazine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Titolo del prodotto
N-(alpha,alpha,alpha-Trifluoro-p-tolyl)piperazine, 98% >