Learn More
n-Propyltrimethoxysilane, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11410127
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
CAS: 1067-25-0 | C6H16O3Si | 164.28 g/mol
It finds its application as an important material in sol-gel production, provides a hydrophobic surface treatment for inorganic powders or filter materials and it is one of the catalyst component for polyolefin production with Ziegler-Natta catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It finds its application as an important material in sol-gel production, provides a hydrophobic surface treatment for inorganic powders or filter materials and it is one of the catalyst component for polyolefin production with Ziegler-Natta catalyst.
Solubility
Reacts with water.
Notes
Moisture sensitive. Store away from oxidizing agents and bases. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1067-25-0
Formula molecolare C6H16O3Si
Molecular Weight (g/mol) 164.28
Numero MDL MFCD00043026
InChI Key HQYALQRYBUJWDH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trimethoxy propyl silane, n-propyltrimethoxysilane, propyltrimethoxysilane, silane, trimethoxypropyl, unii-t72c7n9xo2, dynasylan ptmo, trimethoxysilylpropane, propyl-trimethoxysilane, silane,trimethoxypropyl, trimethoxy-n-propylsilane
PubChem CID 61254
IUPAC Name trimethoxy(propyl)silane
SMILES CCC[Si](OC)(OC)OC
Specifica
Punti di ebollizione 142°C to 143°C
Materiale o nome chimico n-Propyltrimethoxysilane
Quantità 100 g
Numero UN UN1993
Beilstein 2070458
Punto d'infiammabilità 34°C (93°F)
Informazioni di solubilità Reacts with water.
Peso formulazione 164.28
Percent Purity ≥98%
Indice di rifrazione 1.39
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 0.935
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Propyltrimethoxysilane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: n-Propyltrimethoxysilane