Learn More
n-Pentane, 99+%, for spectroscopy
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For UV/VIS spectroscopy
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | n-Pentane |
Punto di fusione | -130.0°C |
Nota nome | 99+% |
Absorbance | 0.009 max. at 240nm, 0.018 max. at 230nm, 0.046 max. at 220nm, 0.222 max. at 210nm, 0.699 max. at 200nm |
CAS min. % | 99.0 |
CAS max % | 100.0 |
Densità | 0.6260g/mL |
Punti di ebollizione | 36.0°C |
Quantità | 2.5 L |
Punto d'infiammabilità | −49°C |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- n-Pentane
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P331-NON provocare il vomito.