Learn More
n-Octyl-β-D-glucopyranoside (White Crystalline Powder), Fisher BioReagents
Marca: Fisher BioReagents BP585-25
873.30 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Quantità | 25 g |
---|---|
Imballaggio | Amber Poly Bottle |
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
n-Octyl-β-D-Glucopyranoside is a highly purified, nonionic detergent.Identificatori chimici
29836-26-8 | |
292.37 | |
HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N | |
CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
C14H28O6 | |
MFCD00063288 | |
62852 |
Specifica
0.3 max. at 260nm | |
White | |
Powder/Solid | |
25 g | |
≥98 % | |
C14H28O6 | |
15, 6857 | |
HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N | |
(2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-octoxyoxane-3,4,5-triol | |
62852 |
n-Octyl-β-D-Glucopyranoside | |
29836-26-8 | |
105°C | |
Amber Poly Bottle | |
-28.0 to -32.0° (+ or -) | |
MFCD00063288 | |
Pass Test (100mg/mL water) | |
CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O | |
292.37 | |
292.4 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- n-Octyl-beta-D-glucopyranoside