Learn More
N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine, 99%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10265090
Click to view available options
Quantità:
50 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
CAS: 110-18-9 | C6H16N2 | 116.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-18-9
Formula molecolare C6H16N2
Molecular Weight (g/mol) 116.21
InChI Key KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
PubChem CID 8037
ChEBI CHEBI:32850
IUPAC Name N,N,N',N'-tetramethylethane-1,2-diamine
SMILES CN(C)CCN(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
Punto di fusione -55.0°C
Densità 0.7700g/mL
Punti di ebollizione 120.0°C to 122.0°C
Punto d'infiammabilità 17°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2NCH2CH2N(CH3)2
Indice di rifrazione 1.4169 to 1.4189
Quantità 50 mL
Beilstein 04,25
Fieser 02,403; 03,284; 04,485; 05,652; 06,576; 07,358; 11,340; 12,477; 14,68; 15,63; 16,55
Indice di Merck 15,9277
Gravità specifica 0.77
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: most organic solvents
Peso formulazione 116.21
Percent Purity 99%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.