Learn More
N,N-Dimethyloctylamine, 97%
Codice prodotto. p-119092 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2.50L
25mL
500mL
CAS: 7378-99-6 | C10H23N | 157.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7378-99-6
Formula molecolare C10H23N
Molecular Weight (g/mol) 157.30
Numero MDL MFCD00009558
InChI Key UQKAOOAFEFCDGT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n-dimethyloctylamine, n,n-dimethyl-n-octylamine, dimethyloctylamine, octyldimethylamine, dimethyl octyl amine, n-octyldimethylamine, dimethyl-n-octylamine, 1-octanamine, n,n-dimethyl, octylamine, n,n-dimethyl, unii-20n7h7x4sd
PubChem CID 16224
IUPAC Name N,N-dimethyloctan-1-amine
SMILES CCCCCCCCN(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico N, N-Dimethyloctylamine
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -57.0°C
Densità 0.7650g/mL
Punti di ebollizione 195.0°C
Punto d'infiammabilità 65°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (C8-chains) (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)7N(CH3)2
Indice di rifrazione 1.4233 to 1.4253
Quantità 25 mL
Beilstein 04,I,386
Gravità specifica 0.765
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble
Peso formulazione 157.3
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N-Dimethyloctylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/