Learn More
N,N-Dimethylformamide, puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC),Honeywell™ Riedel-de Haën™
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur.,≥99.8% (GC)
224.65€ - 642.83€
Identificatori chimici
CAS | 68-12-2 |
---|---|
Formula molecolare | C3H7NO |
Molecular Weight (g/mol) | 73.10 |
Numero MDL | MFCD00003284 |
InChI Key | ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa |
PubChem CID | 6228 |
ChEBI | CHEBI:17741 |
IUPAC Name | n,n-dimetilformammide |
SMILES | CN(C)C=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15663900
|
Honeywell-Riedel-de Haen
33120-2.5L-PE |
2.5 L | Poly Bottle |
224.65€
2.50L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15693900
|
Honeywell-Riedel-de Haen
33120-6X1L |
6 x 1 L | Bottiglia in vetro |
501.55€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15683900
|
Honeywell-Riedel-de Haen
33120-4X2.5L |
4 x 2.5 L | Bottiglia in vetro |
642.83€
pezzi 4 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
SOLVENTI ACS PER USO GENERALE
- Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
- adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
- Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
- Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
Identificatori chimici
68-12-2 | |
73.10 | |
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N | |
6228 | |
n,n-dimetilformammide |
C3H7NO | |
MFCD00003284 | |
dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa | |
CHEBI:17741 | |
CN(C)C=O |
Specifica
N,N-Dimethylformamide | |
-61°C | |
68-12-2 | |
152°C to 154°C | |
58°C (136.4°F) | |
Weak | |
C3H7NO | |
MFCD00003284 | |
UN2265 | |
dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa | |
CN(C)C=O | |
73.10 | |
CHEBI:17741 | |
≥99.8% (GC) |
7 (at 20°C) | |
Reag. Ph. Eur. | |
0.944g/mL, 0.948 to 0.950g/mL at 20°C | |
0.152 | |
833°F | |
Liquido | |
HCON(CH3)2 | |
2.7mmHg (20°C) | |
605365 | |
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N | |
n,n-dimetilformammide | |
6228 | |
73.09g/mol | |
ACS/puriss. p.a. |
Sicurezza e movimentazione
P201-P210-P261-P280-P308 + P313-P370 + P378
H226-H312 + H332-H319-H360D
Danger
missing translation for 'dotInformation' : 3/PGIII
missing translation for 'einecsNumber' : 200-679-5
missing translation for 'rtecsNumber' : LQ2100000
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
- N,N-Dimethylformamide
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H312 + H332-Nocivo a contatto con la pelle o se inalato.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H360D-Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.