Learn More
N,N-Dimethylformamide, HPLC Grade, 99.7+%
Codice prodotto. 11440510
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
16L
1L
4L
6L
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 68-12-2 | C3H7NO | 73.10 g/mol
N, N-Dimethylformamide is commonly used as a solvent. It is used as a reagent in Bouveault aldehyde synthesis and also in Vilsmeier-Haack reaction. It acts as a catalyst in the synthesis of acyl chlorides. It is used for separating and refining crude from olefin gas. DMF along with methylene chloride acts as a remover of varnish or lacquers. It is also used in the manufacture of adhesives, fibers and films. It is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS 68-12-2
Formula molecolare C3H7NO
Molecular Weight (g/mol) 73.10
Numero MDL MFCD00003284
InChI Key ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC Name n,n-dimetilformammide
SMILES CN(C)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico N, N-Dimethylformamide
Punto di fusione °C to 61°C
Colore Colorless
Aspetto Colorless liquid
Densità 0.944
Punti di ebollizione 153°C
Quantità 4 x 4 L
Punto d'infiammabilità 57°C (135°F)
Odore Amine-like
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.431
Intervallo percentuale saggio >99.7%
Pressione del vapore 3.5 hPa (3mm Hg) at 20°C
Numero UN 2265
Beilstein 605365
Informazioni di solubilità Miscible with water and most organic solvents.
Peso formulazione 73.09
Grado HPLC