Learn More
N,N-Dimethylformamide, anhydrous, amine free, 99.9%
Codice prodotto. p-4408416
Click to view available options
Quantità:
4 L
4 x 4 L
Dimensione della confezione:
16L
4L
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Suitable For Nucleic Acids, Peptide Synthesis | CAS: 68-12-2 | C3H7NO | 73.10 g/mol
Suitable for nucleic acids, peptide synthesisN, N-Dimethylformamide is commonly used as a solvent. It is used as a reagent in Bouveault aldehyde synthesis and also in Vilsmeier-Haack reaction. It acts as a catalyst in the synthesis of acyl chlorides. It is used for separating and refining crude from olefin gas. DMF along with methylene chloride acts as a remover of varnish or lacquers. It is also used in the manufacture of adhesives, fibers and films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS 68-12-2
Formula molecolare C3H7NO
Molecular Weight (g/mol) 73.10
Numero MDL MFCD00003284
InChI Key ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC Name n,n-dimetilformammide
SMILES CN(C)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico N, N-Dimethylformamide
Nota nome Contains amine and water scavenging sieve
Punto di fusione -61°C
Colore Colorless
Densità 0.944 g/cm3 at 20°C
Punti di ebollizione 153°C
Punto d'infiammabilità 57°C (135°F)
Punto di combustione 440°C (824°F)
Intervallo percentuale saggio 99.9%
Odore Amine-like
Indice di rifrazione 1.431
Quantità 4 L
Numero UN 2265
Beilstein 605365
Informazioni di solubilità Miscible with water and most organic solvents.
Peso formulazione 73.09
Pressione del vapore 3mm Hg at 20°C
Forma fisica Liquid