Learn More
N,N-Dimethylformamide, 99.8%, Extra Dry over Molecular Sieve, AcroSeal™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Flacone in vetro AcroSeal™
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
500mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | N,N-Dimethylformamide |
Punto di fusione | -61.0°C |
Nota nome | water <50 ppm |
CAS min. % | 99.75 |
Colore | White to Beige |
CAS max % | 100.0 |
Informazioni di decomposizione | >350°C |
Densità | 0.9450g/mL |
Punti di ebollizione | 153.0°C |
Quantità | 100 mL |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- N,N-Dimethylformamide
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B