Learn More
N,N-Dimethylacetamide, 99+%, extra pure
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal Drum
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
5L
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | N, N-Dimethylacetamide |
CAS min. % | 99.0 |
CAS max % | 100.0 |
Densità | 0.9370g/mL |
Quantità | 1 L |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Imballaggio | Bottiglia in vetro |
Forma fisica | Liquido |
Indice di rifrazione | 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589nm) |
Intervallo percentuale saggio | 99+% |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- N,N-Dimethylacetamide
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H360D-Può nuocere al feto.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: N,N-Dimethylacetamide