Learn More
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine sulfate, 99%
Codice prodotto. p-119845 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
CAS: 536-47-0 | C8H14N2O4S | 234.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 536-47-0
Formula molecolare C8H14N2O4S
Molecular Weight (g/mol) 234.27
Numero MDL MFCD00012992
InChI Key GLUKPDKNLKRLHX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n-dimethyl-1,4-phenylenediamine sulfate, n,n-dimethyl-p-phenylenediamine sulfate, n1,n1-dimethylbenzene-1,4-diamine sulfate, 1,4-benzenediamine, n,n-dimethyl-, sulfate, unii-x997ivp3ja, 4-amino-n,n-dimethylaniline sulphate, x997ivp3ja, 1,4-benzenediamine, n,n-dimethyl-, sulfate 1:1, dimethyl-p-phenylenediamine; sulfuric acid, 1,4-benzenediamine, n1,n1-dimethyl-, sulfate 1:?
PubChem CID 80351
IUPAC Name 4-N,4-N-dimethylbenzene-1,4-diamine;sulfuric acid
SMILES OS(O)(=O)=O.CN(C)C1=CC=C(N)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico N, N-Dimethyl-p-phenylenediamine sulfate
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 234°C to 236°C
Colore Beige-Gray to Orange or Brown
Punti di ebollizione 495°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2NC6H4NH2·H2SO4
Quantità 25 g
Beilstein 13, IV, 106
Peso formulazione 234.28
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine sulfate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P405-Conservare sotto chiave.