Learn More
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine oxalate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | N, N-Dimethyl-p-phenylenediamine oxalate |
Nota nome | 99% |
CAS min. % | 98.5 |
CAS max % | 100.0 |
Punto di fusione | 200.0°C |
Colore | Beige to Brown or Gray |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 99% |
Imballaggio | Bottiglia in vetro |
Quantità | 100 g |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H300-Letale se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P362-Togliere gli indumenti contaminati.
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu