Learn More
N,N-Diisopropylethylenediamine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 13541620
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
CAS: 121-05-1 | C8H20N2 | 144.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 121-05-1
Formula molecolare C8H20N2
Molecular Weight (g/mol) 144.26
InChI Key CURJNMSGPBXOGK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-aminoethyldiisopropylamine, n,n-diisopropylethylenediamine, 2-diisopropylamino ethylamine, usaf am-2, 1,2-ethanediamine, n,n-bis 1-methylethyl, n,n-diisopropyl-1,2-ethanediamine, n1,n1-diisopropylethane-1,2-diamine, 2-aminoethyl diisopropylamine, n,n-diisopropyl ethylenediamine, 2-diisopropylaminoethylamine
PubChem CID 8459
IUPAC Name N',N'-di(propan-2-yl)ethane-1,2-diamine
SMILES CC(C)N(CCN)C(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico N, N-Diisopropylethylenediamine
Densità 0.8300g/mL
Punti di ebollizione 170°C
Punto d'infiammabilità 54°C
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [(CH3)2CH]2NCH2CH2NH2
Quantità 25 mL
Gravità specifica 0.83
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible
Peso formulazione 144.26
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N-Diisopropylethylenediamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.