Learn More
N,N-Dibutylaniline, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10740092 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
Specifica
Materiale o nome chimico N, N-Dibutylaniline
Nota nome 99%
CAS 613-29-6
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -32°C
Densità 0.9000g/mL
Punti di ebollizione 275°C
Punto d'infiammabilità 110°C
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C14H23N
Indice di rifrazione 1.5170 to 1.519
Numero MDL MFCD00035799
Quantità 25 g
Gravità specifica 0.9
Sinonimo benzenamine, n,n-dibutyl, n,n-di-n-butylaniline, dibutylaniline, aniline, n,n-dibutyl, dibutyl-phenyl-amine, dibutylphenylamine, n,n-dibutyl aniline, n-phenyldibutylamine, n,n-dibutylbenzenamine, dibutylamine, n-phenyl
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble in water
InChI Key FZPXKEPZZOEPGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCN(CCCC)C1=CC=CC=C1
IUPAC Name N,N-dibutylaniline
Molecular Weight (g/mol) 205.35
PubChem CID 61154
Peso formulazione 205.34
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N-Dibutylaniline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.