Learn More
N,N'-Di-BOC-1H-pyrazole-1-carboxamidine, 98% Codice prodotto.: 10316744
N,N'-Di-BOC-1H-pyrazole-1-carboxamidine, 98%
Codice prodotto. p-4813563 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
1 g, 1g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10316744
Marca: Thermo Scientific Acros 427970010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 152120-54-2 | C14H22N4O4 | 310.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 152120-54-2
Formula molecolare C14H22N4O4
Molecular Weight (g/mol) 310.35
InChI Key QFNFDHNZVTWZED-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n'-di-boc-1h-pyrazole-1-carboxamidine, bis-boc-pyrazolocarboxamidine, pyrazol boc 2, n,n-bis-boc-1-guanylpyrazole, n,n'-bis-boc-1-guanylpyrazol, n,n'-bis-boc-1-guanylpyrazole, n,n'-bisboc-pyrazole-1-carboximidamide, tert-butyl tert-butoxycarbonyl amino 1h-pyrazol-1-yl methylene carbamate, tert-butyl boc-amino 1h-pyrazol-1-yl methylene carbamate, 1-n,n'-di-boc amidino pyrazole
PubChem CID 6383521
IUPAC Name tert-butyl (NZ)-N-[[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-pyrazol-1-ylmethylidene]carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(=NC(=O)OC(C)(C)C)N1C=CC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico N, N'-Di-BOC-1H-pyrazole-1-carboxamidine
Punto di fusione 86.0°C to 90.0°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 310.35
Percent Purity 98%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
4 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Codice prodotto
Numero di lottoA0430923 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/12/2023 Codice prodotto427970050,427970250,427970010
Numero di lottoA0400941 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/10/2023 Codice prodotto427970050,427970250,427970010
Numero di lottoA0372556 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/05/2021 Codice prodotto427970050,427970250,427970010
Numero di lottoA0428866 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2021 Codice prodotto427970050,427970250,427970010
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N'-Di-BOC-1H-pyrazole-1-carboxamidine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
N,N'-Di-BOC-1H-pyrazole-1-carboxamidine, 98% >