Learn More
N-Methylpropargylamine, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10594578
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
CAS: 35161-71-8 | C4H7N | 69.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 35161-71-8
Formula molecolare C4H7N
Molecular Weight (g/mol) 69.11
Numero MDL MFCD00008573
InChI Key HQFYIDOMCULPIW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methylpropargylamine, 2-propyn-1-amine, n-methyl, methyl-prop-2-ynyl-amine, 3-methylamino-1-propyne, n-methylpropyn-2-ylamine, n-methyl-n-prop-2-ynylamine, n-methyl-2-propyn-1-amine, n-methyl-n-propargylamine, methyl prop-2-yn-1-yl amine, 2-propyn-1-amine,n-methyl-9ci
PubChem CID 96160
IUPAC Name N-methylprop-2-yn-1-amine
SMILES CNCC#C
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methylpropargylamine
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Densità 0.8300g/mL
Punti di ebollizione 82°C to 84°C
Punto d'infiammabilità 1°C
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HC∽CCH2NHCH3
Indice di rifrazione 1.4332
Quantità 1 g
Beilstein 04,228
Gravità specifica 0.83
Peso formulazione 69.11
Percent Purity 98+%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Methylpropargylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: N-Methylpropargylamine